Merck
LIF372156767
Life Chemicals Inc.
N-(3-{[amino(imino)methyl]amino}phenyl)methanesulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
228.27
MDL番号:
Iupac Name
N-(3-{[amino(imino)methyl]amino}phenyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H12N4O2S/c1-15(13,14)12-7-4-2-3-6(5-7)11-8(9)10/h2-5,12H,1H3,(H4,9,10,11)
InChI Key
DAZIGWRHGQLIMR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)