Merck
LIF372156551
Life Chemicals Inc.
1-(4-Amino-2-methylphenyl)piperidin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.27
MDL番号:
Iupac Name
1-(4-amino-2-methylphenyl)-2-piperidinone
Inchi Code
1S/C12H16N2O/c1-9-8-10(13)5-6-11(9)14-7-3-2-4-12(14)15/h5-6,8H,2-4,7,13H2,1H3
InChI Key
BVKWVMOTHUYVKL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)