Merck
LIF372156507
Life Chemicals Inc.
5-methoxy-2-methylpyrimidin-4-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
140.14
MDL番号:
Iupac Name
5-methoxy-2-methyl-4-pyrimidinol
Inchi Code
1S/C6H8N2O2/c1-4-7-3-5(10-2)6(9)8-4/h3H,1-2H3,(H,7,8,9)
InChI Key
HNRXBZSZNOSWGH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)