Merck
LIF372155655
Life Chemicals Inc.
1-((4-fluorophenyl)sulfonyl)piperidine-4-carbonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
305.76
MDL番号:
Iupac Name
1-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-4-piperidinecarbonyl chloride
Inchi Code
1S/C12H13ClFNO3S/c13-12(16)9-5-7-15(8-6-9)19(17,18)11-3-1-10(14)2-4-11/h1-4,9H,5-8H2
InChI Key
JXGAKGUQYUVHPH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)