Merck
LIF372155557
Life Chemicals Inc.
4,6-dimethyl-2-piperazin-1-yl-1,3-benzothiazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
247.36
MDL番号:
Iupac Name
4,6-dimethyl-2-(1-piperazinyl)-1,3-benzothiazole
Inchi Code
1S/C13H17N3S/c1-9-7-10(2)12-11(8-9)17-13(15-12)16-5-3-14-4-6-16/h7-8,14H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
VLTGTAWRTRKWQG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid