Merck
LIF372155416
Life Chemicals Inc.
6-acetyl-2-amino-N-(aminocarbonyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
282.32
MDL番号:
Iupac Name
N-[(6-acetyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridin-3-yl)carbonyl]urea
Inchi Code
1S/C11H14N4O3S/c1-5(16)15-3-2-6-7(4-15)19-9(12)8(6)10(17)14-11(13)18/h2-4,12H2,1H3,(H3,13,14,17,18)
InChI Key
WNILWKZVVIEJMC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid