Merck
LIF372155361
Life Chemicals Inc.
N-methyl-N-[4-(methylsulfonyl)-1,3-benzothiazol-2-yl]glycine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
300.36
MDL番号:
Iupac Name
{methyl[4-(methylsulfonyl)-1,3-benzothiazol-2-yl]amino}acetic acid
Inchi Code
1S/C11H12N2O4S2/c1-13(6-9(14)15)11-12-10-7(18-11)4-3-5-8(10)19(2,16)17/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,14,15)
InChI Key
VKEFLERFAUNWNL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)