Merck
LIF372154758
Life Chemicals Inc.
4-cyclopropyl-1-(2,4-dimethylphenyl)-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[3,4-d]pyridazin-7-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
280.33
MDL番号:
Iupac Name
4-cyclopropyl-1-(2,4-dimethylphenyl)-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[3,4-d]pyridazin-7-one
Inchi Code
1S/C16H16N4O/c1-9-3-6-13(10(2)7-9)20-15-12(8-17-20)14(11-4-5-11)18-19-16(15)21/h3,6-8,18H,4-5H2,1-2H3,(H,19,21)
InChI Key
MMCRNXONWKPBAN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)