Merck
LIF372153721
Life Chemicals Inc.
3-methyl-6-(3-nitrophenyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
303.3
MDL番号:
Iupac Name
3-methyl-6-(3-nitrophenyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H9N3O4S/c1-7-11(12(17)18)21-13-14-10(6-15(7)13)8-3-2-4-9(5-8)16(19)20/h2-6H,1H3,(H,17,18)
InChI Key
JILFXSWJWKBMJT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid