Merck
LIF372153335
Life Chemicals Inc.
4-methoxy-1-phenyl-1{H}-pyrazole-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.21
MDL番号:
Iupac Name
4-methoxy-1-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H10N2O3/c1-16-9-7-13(12-10(9)11(14)15)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3,(H,14,15)
InChI Key
PIHGVXDRIJINMH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)