Merck
LIF372153173
Life Chemicals Inc.
Pyrido[2,3-b]pyrazine-8-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
159.15
MDL番号:
Iupac Name
pyrido[2,3-b]pyrazine-8-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5N3O/c12-5-6-1-2-10-8-7(6)9-3-4-11-8/h1-5H
InChI Key
YEGOMKCYWLUVKT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)