Merck
LIF372152989
Life Chemicals Inc.
5-Chloro-2-hydrazino-4-methyl-1,3-benzothiazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.69
MDL番号:
Iupac Name
(2Z)-5-chloro-4-methyl-1,3-benzothiazol-2(3H)-one hydrazone
Inchi Code
1S/C8H8ClN3S/c1-4-5(9)2-3-6-7(4)11-8(12-10)13-6/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
QKNNCNAIIINUMQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)