Merck
LIF372152987
Life Chemicals Inc.
4,6-Dichloro-2-hydrazino-1,3-benzothiazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
234.11
MDL番号:
Iupac Name
(2Z)-4,6-dichloro-1,3-benzothiazol-2(3H)-one hydrazone
Inchi Code
1S/C7H5Cl2N3S/c8-3-1-4(9)6-5(2-3)13-7(11-6)12-10/h1-2H,10H2,(H,11,12)
InChI Key
PSWGGTWZGYTYGO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)