Merck
LIF372152850
Life Chemicals Inc.
N-Hydrazinocarbonylmethyl-2-trifluoromethyl-benzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
261.2
MDL番号:
Iupac Name
N-(2-hydrazino-2-oxoethyl)-2-(trifluoromethyl)benzamide
Inchi Code
1S/C10H10F3N3O2/c11-10(12,13)7-4-2-1-3-6(7)9(18)15-5-8(17)16-14/h1-4H,5,14H2,(H,15,18)(H,16,17)
InChI Key
WUBIJSKYXHYREU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)