Merck
LIF372152835
Life Chemicals Inc.
4-(2,3-Dihydro-1H-indol-1-ylsulfonyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
303.34
MDL番号:
Iupac Name
4-(2,3-dihydro-1H-indol-1-ylsulfonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H13NO4S/c17-15(18)12-5-7-13(8-6-12)21(19,20)16-10-9-11-3-1-2-4-14(11)16/h1-8H,9-10H2,(H,17,18)
InChI Key
KEIMROLKEASOFU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid