Merck
LIF372152816
Life Chemicals Inc.
2-(2-Phenyl-1H-indol-3-ylsulfanyl)-ethylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
268.38
MDL番号:
Iupac Name
2-[(2-phenyl-1H-indol-3-yl)sulfanyl]ethanamine
Inchi Code
1S/C16H16N2S/c17-10-11-19-16-13-8-4-5-9-14(13)18-15(16)12-6-2-1-3-7-12/h1-9,18H,10-11,17H2
InChI Key
HMFRHODWXBWUNH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)