Merck
LIF372152440
Life Chemicals Inc.
2-Bromo-cyclohexane-1,3-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.02
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-1,3-cyclohexanedione
Inchi Code
1S/C6H7BrO2/c7-6-4(8)2-1-3-5(6)9/h6H,1-3H2
InChI Key
UBUJDMSDEQBNTG-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)