Merck
LIF372152241
Life Chemicals Inc.
1-Adamantan-1-yl-3-(2-hydroxyethyl)urea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
238.33
MDL番号:
Iupac Name
N-(1-adamantyl)-N'-(2-hydroxyethyl)urea
Inchi Code
1S/C13H22N2O2/c16-2-1-14-12(17)15-13-6-9-3-10(7-13)5-11(4-9)8-13/h9-11,16H,1-8H2,(H2,14,15,17)
InChI Key
BBHYFNMMUBVBEX-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid