Merck
LIF242634263
Life Chemicals Inc.
4-(2-cyclopropyl-2-oxoethoxy)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.22
MDL番号:
Iupac Name
4-(2-cyclopropyl-2-oxoethoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H12O4/c13-11(8-1-2-8)7-16-10-5-3-9(4-6-10)12(14)15/h3-6,8H,1-2,7H2,(H,14,15)
InChI Key
XIWULNQPHBRBCJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)