Merck
LIF242634037
Life Chemicals Inc.
6-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
148.21
MDL番号:
Iupac Name
6-methyl-1,2,3,4-tetrahydro[1,8]naphthyridine
Inchi Code
1S/C9H12N2/c1-7-5-8-3-2-4-10-9(8)11-6-7/h5-6H,2-4H2,1H3,(H,10,11)
InChI Key
VZADIUQKUVWTSR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)