Merck
LIF189573283
Life Chemicals Inc.
(pyridin-2-ylmethyl)(2,2,2-trifluoroethyl)amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.17
MDL番号:
Iupac Name
2,2,2-trifluoro-N-(2-pyridinylmethyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C8H9F3N2/c9-8(10,11)6-12-5-7-3-1-2-4-13-7/h1-4,12H,5-6H2
InChI Key
SCCQJSCOVJLKKB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)