Merck
LIF189457662
Life Chemicals Inc.
N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]guanidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.17
MDL番号:
Iupac Name
N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]guanidine
Inchi Code
1S/C8H8F3N3/c9-8(10,11)5-2-1-3-6(4-5)14-7(12)13/h1-4H,(H4,12,13,14)
InChI Key
UNZKIANEZWFDER-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)