Merck
LIF184888381
Life Chemicals Inc.
5-(1-Benzofuran-2-yl)isoxazole-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.19
MDL番号:
Iupac Name
5-(1-benzofuran-2-yl)-3-isoxazolecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H7NO4/c14-12(15)8-6-11(17-13-8)10-5-7-3-1-2-4-9(7)16-10/h1-6H,(H,14,15)
InChI Key
AXRZCYGMDFWOCC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)