Merck
LIF112842556
Life Chemicals Inc.
4-[(Cyclopentylamino)sulfonyl]benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
269.32
MDL番号:
Iupac Name
4-[(cyclopentylamino)sulfonyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H15NO4S/c14-12(15)9-5-7-11(8-6-9)18(16,17)13-10-3-1-2-4-10/h5-8,10,13H,1-4H2,(H,14,15)
InChI Key
GSMNEBXKOSVTLB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)