Merck
LIF112842030
Life Chemicals Inc.
7-chloro-3-methyl-1-oxoisochromane-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
240.64
MDL番号:
Iupac Name
7-chloro-3-methyl-1-oxo-3,4-dihydro-1H-isochromene-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H9ClO4/c1-11(10(14)15)5-6-2-3-7(12)4-8(6)9(13)16-11/h2-4H,5H2,1H3,(H,14,15)
InChI Key
WFXUUYPOUZBRTH-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid