Merck
LIF087878907
Life Chemicals Inc.
(4-Fluoro-benzenesulfonyl)-acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.21
MDL番号:
Iupac Name
[(4-fluorophenyl)sulfonyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C8H7FO4S/c9-6-1-3-7(4-2-6)14(12,13)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
InChI Key
CMEDGBAZGURHOI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)