Merck
LIF069955661
Life Chemicals Inc.
2-{[2-(4-Fluorophenyl)-2-oxoethyl]thio}nicotinic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
291.3
MDL番号:
Iupac Name
2-{[2-(4-fluorophenyl)-2-oxoethyl]sulfanyl}nicotinic acid
Inchi Code
1S/C14H10FNO3S/c15-10-5-3-9(4-6-10)12(17)8-20-13-11(14(18)19)2-1-7-16-13/h1-7H,8H2,(H,18,19)
InChI Key
CGOVRGILPHTMHV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)