Merck
LIF068212954
Life Chemicals Inc.
5-Amino-4-methylnicotinic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
152.15
MDL番号:
Iupac Name
5-amino-4-methylnicotinic acid
Inchi Code
1S/C7H8N2O2/c1-4-5(7(10)11)2-9-3-6(4)8/h2-3H,8H2,1H3,(H,10,11)
InChI Key
XDKILAGIFJBHEA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)