Merck
LIF009210200
Life Chemicals Inc.
2-Chloro-5,7-dimethyl-1,3-benzothiazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.69
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-5,7-dimethyl-1,3-benzothiazole
Inchi Code
1S/C9H8ClNS/c1-5-3-6(2)8-7(4-5)11-9(10)12-8/h3-4H,1-2H3
InChI Key
UMPCQBBRKCVELL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)