Merck
LIF009210109
Life Chemicals Inc.
4-Ethoxy-2-hydrazino-1,3-benzothiazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.27
MDL番号:
Iupac Name
4-ethoxy-2-hydrazino-1,3-benzothiazole
Inchi Code
1S/C9H11N3OS/c1-2-13-6-4-3-5-7-8(6)11-9(12-10)14-7/h3-5H,2,10H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
JMUUSQSFBDDCHL-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)