Merck
KEYH14DEEB9D
Key Organics / BIONET
methyl 2-acetamido-3-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)phenyl]prop-2-enoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
317.39
MDL番号:
mp
158 - 159
Iupac Name
methyl (E)-2-acetamido-3-(4-(4-methylpiperazin-1-yl)phenyl)acrylate
Inchi Code
1S/C17H23N3O3/c1-13(21)18-16(17(22)23-3)12-14-4-6-15(7-5-14)20-10-8-19(2)9-11-20/h4-7,12H,8-11H2,1-3H3,(H,18,21)/b16-12+
InChI Key
DBYRDEZGKYEVSF-FOWTUZBSSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/EK-0710
Melting Point
158 - 159
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/EK-0710