Merck
KEY771306018
Key Organics / BIONET
(2R)-2-(2,5-difluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
219.66
MDL番号:
Iupac Name
(R)-2-(2,5-difluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11F2N.ClH/c11-7-3-4-9(12)8(6-7)10-2-1-5-13-10;/h3-4,6,10,13H,1-2,5H2;1H/t10-;/m1./s1
InChI Key
XSWCQOVADZHFIJ-HNCPQSOCSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/GS-7339
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/GS-7339