Merck
KEY514454361
Key Organics / BIONET
methyl 3-amino-5-methoxybenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
181.19
MDL番号:
Iupac Name
methyl 3-amino-5-methoxybenzoate
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c1-12-8-4-6(9(11)13-2)3-7(10)5-8/h3-5H,10H2,1-2H3
InChI Key
OWMZQNZFHGAVCN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 4C
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/GS-6513
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/GS-6513