Merck
KEY466133348
Key Organics / BIONET
1-cyclohexyl-3-(1H-indazol-4-yl)urea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
258.32
MDL番号:
Iupac Name
N-cyclohexyl-N'-(1H-indazol-4-yl)urea
Inchi Code
1S/C14H18N4O/c19-14(16-10-5-2-1-3-6-10)17-12-7-4-8-13-11(12)9-15-18-13/h4,7-10H,1-3,5-6H2,(H,15,18)(H2,16,17,19)
InChI Key
DOIIIGHNGAPWJO-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11T-0817
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11T-0817