Merck
KEY465203107
Key Organics / BIONET
N1,N4-dibutylpiperazine-1,4-dicarboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
284.4
MDL番号:
Iupac Name
N~1~,N~4~-dibutyl-1,4-piperazinedicarboxamide
Inchi Code
1S/C14H28N4O2/c1-3-5-7-15-13(19)17-9-11-18(12-10-17)14(20)16-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3,(H,15,19)(H,16,20)
InChI Key
DCMQDMKHRLOIQC-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-2922
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-2922