Merck
KEY465201228
Key Organics / BIONET
[(4E)-6-methyl-3,4-dihydro-2H-1-benzothiopyran-4-ylidene]amino 4-methoxybenzene-1-sulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
363.46
MDL番号:
Iupac Name
O-((4-methoxyphenyl)sulfonyl)-N-(6-methyl-2H-thiochromen-4-yl)hydroxylamine
Inchi Code
1S/C17H17NO4S2/c1-12-3-8-17-15(11-12)16(9-10-23-17)18-22-24(19,20)14-6-4-13(21-2)5-7-14/h3-9,11,18H,10H2,1-2H3
InChI Key
FRAGLWISDQLMRD-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/9R-1155
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/9R-1155