Merck
KEY465199296
Key Organics / BIONET
N-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-4-benzylpiperazine-1-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
339.39
MDL番号:
Iupac Name
N-(1,3-benzodioxol-5-yl)-4-benzyl-1-piperazinecarboxamide
Inchi Code
1S/C19H21N3O3/c23-19(20-16-6-7-17-18(12-16)25-14-24-17)22-10-8-21(9-11-22)13-15-4-2-1-3-5-15/h1-7,12H,8-11,13-14H2,(H,20,23)
InChI Key
WUUIZKCMLSKLJM-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7T-0227
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7T-0227