Merck
KEY465198352
Key Organics / BIONET
7-methoxy-2,3-dimethyl-4-nitro-1-benzofuran
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
221.21
MDL番号:
Iupac Name
7-methoxy-2,3-dimethyl-4-nitro-1-benzofuran
Inchi Code
1S/C11H11NO4/c1-6-7(2)16-11-9(15-3)5-4-8(10(6)11)12(13)14/h4-5H,1-3H3
InChI Key
TYJRNAWRIUWZFW-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6X-0826
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6X-0826