Merck
KEY465197262
Key Organics / BIONET
ethyl 4-benzyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinoxaline-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
332.36
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 4-benzyl[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinoxaline-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C19H16N4O2/c1-2-25-19(24)18-22-21-17-15(12-13-8-4-3-5-9-13)20-14-10-6-7-11-16(14)23(17)18/h3-12,20H,2H2,1H3
InChI Key
DIQQYJZBTYPMBO-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5R-0325
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5R-0325