Merck
KEY465197243
Key Organics / BIONET
1-[(1Z)-2-(2,4-dinitrophenyl)cyclohexylidene]-2-phenylhydrazine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥121,400
1 G
¥235,100
2 G
¥428,300
ベンダーカタログ番号: 5R-0220-500MG
¥121,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥121,400
1 G
¥235,100
2 G
¥428,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
354.37
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 5R-0220-500MG
¥121,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(1Z)-2-(2,4-dinitrophenyl)cyclohexanone phenylhydrazone
Inchi Code
1S/C18H18N4O4/c23-21(24)14-10-11-16(18(12-14)22(25)26)15-8-4-5-9-17(15)20-19-13-6-2-1-3-7-13/h1-3,6-7,10-12,19-20H,4-5,8-9H2
InChI Key
UTGZDHJXUXDWMH-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5R-0220
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5R-0220
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)