Merck
KEY465196821
Key Organics / BIONET
butyl 6-chloro-2H-chromene-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
266.72
MDL番号:
Iupac Name
butyl 6-chloro-2H-chromene-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H15ClO3/c1-2-3-6-17-14(16)11-7-10-8-12(15)4-5-13(10)18-9-11/h4-5,7-8H,2-3,6,9H2,1H3
InChI Key
ILRPQVSQESAMSQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5G-301S
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5G-301S