Merck
KEY465193097
Key Organics / BIONET
2-(morpholin-4-yl)-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
270.25
MDL番号:
Iupac Name
4-morpholinyl[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetonitrile
Inchi Code
1S/C13H13F3N2O/c14-13(15,16)11-3-1-2-10(8-11)12(9-17)18-4-6-19-7-5-18/h1-3,8,12H,4-7H2
InChI Key
IKAJGOMEIIUHAG-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Low Melting Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1J-026
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1J-026