Merck
KEY458251299
Key Organics / BIONET
methyl 1-[2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
377.28
MDL番号:
Iupac Name
methyl 1-[2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H14F3N3O6/c1-26-13(21)8-2-4-18(5-3-8)12-10(19(22)23)6-9(14(15,16)17)7-11(12)20(24)25/h6-8H,2-5H2,1H3
InChI Key
KBYFODCBXYUVRQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11H-948
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11H-948