Merck
KEY444790298
Key Organics / BIONET
N-(2,4-dichloro-5-methoxyphenyl)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
234.08
MDL番号:
mp
154 - 156
Iupac Name
N-(2,4-dichloro-5-methoxyphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H9Cl2NO2/c1-5(13)12-8-4-9(14-2)7(11)3-6(8)10/h3-4H,1-2H3,(H,12,13)
InChI Key
CTRIHOCZGTYVOA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4L-311S
Melting Point
154 - 156
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4L-311S