Merck
KEY432441987
Key Organics / BIONET
3-(3-aminopiperidin-1-yl)-1,2-dihydropyrazin-2-one hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
230.7
MDL番号:
Iupac Name
3-(3-aminopiperidin-1-yl)pyrazin-2-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H14N4O.ClH/c10-7-2-1-5-13(6-7)8-9(14)12-4-3-11-8;/h3-4,7H,1-2,5-6,10H2,(H,12,14);1H
InChI Key
NDIRSNYNCNDLTD-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BS-3627
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BS-3627