Merck
KEY428075916
Key Organics / BIONET
2,2,2-trifluoro-N'-phenylacetohydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.15
MDL番号:
Iupac Name
2,2,2-trifluoro-N'-phenylacetohydrazide
Inchi Code
1S/C8H7F3N2O/c9-8(10,11)7(14)13-12-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,12H,(H,13,14)
InChI Key
HWPBXYPSTIZFGV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/CS-4389
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/CS-4389