Merck
KEY424826637
Key Organics / BIONET
4-({1-oxo-1H,2H,7H,8H,9H,10H-pyrazino[1,2-b]indazol-2-yl}methyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
323.35
MDL番号:
Iupac Name
4-((1-oxo-7,8,9,10-tetrahydropyrazino[1,2-b]indazol-2(1H)-yl)methyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C18H17N3O3/c22-17-16-14-3-1-2-4-15(14)19-21(16)10-9-20(17)11-12-5-7-13(8-6-12)18(23)24/h5-10H,1-4,11H2,(H,23,24)
InChI Key
HRRPZUZOKALSOI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BS-3200
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BS-3200