Merck
KEY241404777
Key Organics / BIONET
4-bromo-6-chloro-3-phenylpyridazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
269.53
MDL番号:
mp
84 - 86
Iupac Name
4-bromo-6-chloro-3-phenylpyridazine
Inchi Code
1S/C10H6BrClN2/c11-8-6-9(12)13-14-10(8)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
InChI Key
UCPHOSBKNXETOZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/NC-0705
Melting Point
84 - 86
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/NC-0705