Merck
JWPH96F2F53E
J & W Pharmlab LLC
1-Boc-5-amino-piperidine-2-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
308.81
MDL番号:
Iupac Name
1-(tert-butyl) 2-ethyl 5-aminopiperidine-1,2-dicarboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H24N2O4.ClH/c1-5-18-11(16)10-7-6-9(14)8-15(10)12(17)19-13(2,3)4;/h9-10H,5-8,14H2,1-4H3;1H
InChI Key
PGNVAMWWTIQOLQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R1747S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R1747S
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)