Merck
JWPH96F162F3
J & W Pharmlab LLC
3-Amino-1-methyl-cyclohexanol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.66
MDL番号:
Iupac Name
3-amino-1-methylcyclohexan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO.ClH/c1-7(9)4-2-3-6(8)5-7;/h6,9H,2-5,8H2,1H3;1H
InChI Key
FDAPWIUOHGULIJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R1993S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R1993S